Läs mer
Falcon™ Engångsöverföringspipetter i plast
BIOPHARMA
Produktkod. p-163994 Handla allt Corning Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 10736841
Brand: Falcon™ 357524
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket hållbar polyeten i ett stycke
  • Mycket hållbar polyetendesign i ett stycke
  • En kläm drar 3 ml i denna 6-tums överföringspipett
  • Liten spets säkerställer konsekvent reproduktion av droppstorlek
  • Graderad vid 1 mL och 2 mL märken
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Examen 1, 2 mL
Kvantitet 1000/Cs.
Volym (metrisk) 3 mL
Längd (metrisk) 15.2 cm
Typ Falcon™ Överföringspipett