Läs mer
Corning™ Polyeterimid Centrifuge Tube Kuddar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-193437 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Material:
Polyeterimid
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 10202531
Brand: Corning™ 430236
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rörkudde ger nödvändigt stöd under centrifugering och förhindrar att rör med stor kapacitet kollapsar
Corning™ polyeterimid centrifugrörkuddar ger det nödvändiga stödet under centrifugering för att förhindra att dessa rör med stor kapacitet kollapsar. Se vår tekniska informationslista för information om de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos Corning centrifugrör av plast samt viktiga förslag för säker användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Polyeterimid
För användning med Corning 250 ml centrifugrör
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Sterilitet Icke-steril
Form Konisk
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Bottenform Konisk
Produkttyp Centrifugerör