Läs mer
Corning™ Polyetenlock för Cluster Tube System
Produktkod. 10408571 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. 10408571
Brand: Corning™ 4418
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att passa 1,2 ml klusterrör och klusterrörsremsor. Corning™ Polyetenlock för klusterrörssystem används med 98-brunnars klusterrörsystem.
  • Består av 96 polypropenrör i standardformat för mikroplattor.
  • Har 1,2 ml tuber som finns tillgängliga individuellt eller i remsor om åtta tuber.
  • Polyetenrörslock finns i remsor med 8 kapslar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 8-kåpsremsa
Material Polyeten
Färg Klart
Antal per förpackning 12/Pk.
nr per ärende 120/Cs.
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) 1,2 mL 98-brunnars Cluster Tube System