Läs mer
Corning™ Polyetenlock för graderade engångsbägare av polypropen
Handla allt Corning Produkter
För användning med (utrustning):
02-540-11 250 mL graderade engångsbägare av polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Dessa ersättningslock av polyeten som snäpps på passar på Corning™ 250 ml behållare (nr. 430179 och 430180) och är icke-pyrogena
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| För användning med (utrustning) | 02-540-11 250 mL graderade engångsbägare av polypropen |
| Kvantitet | 500/Cs. |
| Sterilitet | Sterila |
| Certifikat och efterlevnad | Icke-pyrogen |
| Stil | Snap-on lock |