Läs mer
Corning™ Primaria™ Vävnadskulturflaskor
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
Kulturområde:
25 cm2
75 cm 2
Förslutningstyp:
Plug Seal
Plugg tätning
Vented
Ventilerad
Hals stil:
Canted
Rak
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Beskrivning
- Unique nitrogen-containing tissue culture surface chemistry
- Improves attachment, spreading, and growth for many primary cells or cell lines
- Crystal-grade polystyrene modified by proprietary vacuum-gas plasma treatment process
- Stable, permanent surface modification
- Optically clear
- No special storage required
- Samples from each lot of Corning Primaria products are analyzed by Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
- Packaged in red color-coded, peel-open, medical-style packages
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
Beställningsinfo
Mindre flaskor förpackade 20 per hylsa i lådor om 200 (08-772-45 i lådor om 100); större flaskor packade fem per hylsa i lådor om 100 st
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blue |
| Stängningsmaterial | Phenolic |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polystyrene |
| Hals stil | Canted |
| nr per ärende | 200/Cs. |
| Antal per förpackning | 20/Pk. |
| Form | Rectangular |
| Sterilitet | Sterile |
| Bottenform | Rectangular |
| Visa mer |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.