Läs mer
Corning™ Primaria™ Vävnadskulturflaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-176174 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
Kulturområde:
25 cm2
75 cm 2
Förslutningstyp:
Plug Seal
Plugg tätning
Vented
Ventilerad
Hals stil:
Canted
Rak
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Produktkod. 10196070
Brand: Corning™ 353824
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättrar vidhäftning, spridning och tillväxt för många primära celler eller cellinjer. Corning™ Primaria™ Vävnadskulturflaskor är lämpliga för odling av celler som växer dåligt på konventionella, negativt laddade, standardvävnadsodlingsytor —inklusive tumörceller, endotelceller och hepatocyter.
  • Unik kväveinnehållande vävnadsodlingsytkemi
  • Förbättrar vidhäftning, spridning och tillväxt för många primära celler eller cellinjer
  • Kristallklassad polystyren modifierad genom patenterad vakuum-gas plasmabehandlingsprocess
  • Stabil, permanent ytmodifiering
  • Optiskt klar
  • Ingen speciell förvaring krävs
  • Prover från varje parti Corning Primaria produkterna analyseras av Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
  • Förpackad i röd färgkodade, skalöppna, medicinska förpackningar
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Icke-pyrogentestad till mindre än 0,1 EU/ml
Beställningsinfo
Mindre flaskor förpackade 20 per hylsa i lådor om 200 (08-772-45 i lådor om 100); större flaskor packade fem per hylsa i lådor om 100 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polystyren
Hals stil Rak
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Form Rektangulär
Sterilitet Sterila
Bottenform Rektangulär
Förslutningstyp Plugg tätning
Kulturområde 75 cm 2
Visa mer Visa mindre
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.