Läs mer
Corning™ Återanvändbara 12 mm sondinsättningsbeslag för vertikal sidoarmskolv
Produktkod. p-3318962 Handla allt Corning Produkter
Produkttyp:
Insättningsbeslag för temperatursond
Oxygen Probe Insertion Fitting
pH-probinsättningskoppling
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10058061
Brand: Corning™ 4519108
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättrar cellodlingsproduktiviteten
  • Används för att säkra pH-, O2- eller temperatursensorer i stora spinnerkolvar med vertikala sidoarmar
  • Beslag består av en PET insats med en O-ring av fluorkarbon och en tätningslock av polypropen.
  • De 316 sensorerna hålls på plats av modifierade termoplastmuttrar av polyfenylenoxid med integrerade hylsor.
  • Beslagen är helt autoklaverbara.
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning 1.2 cm
Diameter (metrisk) stängning 45 mm
För användning med (utrustning) För vertikala sidoarmsflaskor
Inkluderar PET infoga, Viton O-ringar, polypropen-tätningslock, Noryl nötter
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Oxygen Probe Insertion Fitting
Trådstorlek GL 45
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Stängningsstorlek 45 mm (ca)