Läs mer
Corning™ Återanvändbara beslag för mediahantering
Produktkod. p-3318978 Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk) slang:
0.31 cm
0.31, 0.63 cm
0.63 cm
1.27 cm
Beskrivning:
1 rör; Rörstil: Rak
2 rör; Rörstil: Rak
För användning med (utrustning):
36 L vertikal sidoarmskolv
8 eller 15 L vertikal sidoarmskolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10403382
Brand: Corning™ 4519114
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inför medium aseptiskt i större spinnerflaskor med vertikala sidoarmar under cellodling
  • Används för att införa medium aseptiskt i stora spinnerkolvar med vertikala sidoarmar.
  • Beslag består av en PET insats med en O-ring av fluorkarbon och en tätningslock av polypropen.
  • Gasfilter är PTFE, 0,2μ m porositet.
  • De 316 rostfria rören hålls på plats av modifierade termoplastmuttrar av polyfenylenoxid med integrerade hylsor.
  • Beslagen är helt autoklaverbara.
Reservdelar för sidoarmsbeslag, se Kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR och 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial Polypropen
Beskrivning 2 rör; Rörstil: Rak
Diameter (engelska) Yttre 1/8 tum
Diameter (metrisk) slang 0.31 cm
För användning med (utrustning) 36 L vertikal sidoarmskolv
Inkluderar PET infoga, Viton O-ringar, 45 mm tätningslock av polypropen, rör av rostfritt stål, Noryl muttrar, integrerade hylsor
nr per ärende 1/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Produkttyp Beslag för mediahantering
Trådstorlek GL 45
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Stängningsstorlek 45 mm (ca)