Läs mer
Corning™ PTFE-belagda magnetiska omrörarstänger
Produktkod. 10183943 Handla allt Corning Produkter
Längd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
Diameter (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Längd (engelska):
1 tum
2 tum
3 tum
Diameter (engelska):
0,37 tum.
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10183943
Brand: Corning™ 400430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i Corning Kokplatta omrörare
Corning magnetiska omrörarstänger är polytetrafluoretylen (PTFE)-belagda för ökad kemikalier­ motstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,37 tum.
För användning med (utrustning) Alla värmeplattor och omrörare i PC-600-serien
Längd (engelska) 2 tum
Diameter (metrisk) 9,5 mm
Längd (metrisk) 50,8 mm
Material Magnet
Kvantitet 1