Läs mer
Corning™ PTFE-belagda magnetiska omrörarstänger
Handla allt Corning Produkter
Längd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
Diameter (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Längd (engelska):
1 tum
2 tum
3 tum
Diameter (engelska):
0,37 tum.
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Corning magnetiska omrörarstänger är polytetrafluoretylen (PTFE)-belagda för ökad kemikalier motstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 0,75 tum |
| För användning med (utrustning) | PC-611 kokplatta omrörare |
| Längd (engelska) | 3 tum |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 19 mm |
| Längd (metrisk) | 76,2 mm |
| Material | Magnet |
| Kvantitet | 1 |
| Typ | Omrörningsbar |