Läs mer
Corning™ Återanvändbara PFA lågformade bägare
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Beskrivning
Dessa bägare är genomskinliga med en förhöjd graderingsskala. De har hög temperatur- och kemikaliebeständighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (engelska) Yttre | 3,2 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 8.2 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PFA |
| För användning med (applikation) | För hög temperatur och kemisk beständighet |
| Höjd (engelska) | 4,72 tum |
| Höjd (metrisk) | 12 cm |
| Ökar | 100 mL |
| Temperatur (engelska) Max. Drift | 68 °F |
| Visa mer |