Läs mer
Corning™ Återanvändbara graderade cylindrar i en metrisk skala, TC med tratttopp
Produktkod. p-4089291 Handla allt Corning Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 3
Paket med 6
Kapacitet (metrisk):
2 L
Produktkod. 11317871
Brand: Corning™ 3022P50
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinlig polypropen med upphöjda graderingar vid primära skalpunkter
Genomskinliga graderade polypropencylindrar tillverkas med upphöjda graderingar vid de primära skalpunkterna. Cylindrar har en sexkantig bas och är kalibrerade ''To Contain''. Toleranser enl ISO 6706. Exponering för temperaturer över 60 °C kan påverka noggrannheten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Tolerans ±1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706
Antal per förpackning 1/Pk.
nr per ärende 12/Cs.
Kalibrering Att innehålla
Disponibel Återanvändbar
Diameter (engelska) 1,02 harts
skala Enkel
Diameter (metrisk) 2.6 cm
Examen 1 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 125 °C
Indelning 1 mL
Form Rund
Diameter (metrisk) Insida 26 mm
Diameter (engelska) Insida 1,02 harts
Sterilitet Icke-steril
Bastyp Hexagonal
Höjd (engelska) 7,87 tum
Höjd (metrisk) 200 mm
Typ Graderad cylinder