Läs mer
Corning™ SOC Medium
Kvantitet:
10 x 10 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
Beskrivning
Förvara i rumstemperatur.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Används för att maximera transformationseffektiviteten hos kompetenta E. coli-celler |
| Inkluderar | 2 % trypton, 0,5 % jästextrakt, 0,4 % glukos, 10 mm NaCl, 2,5 mm KCl, 5 mm mgCl2, 5 mm mgSO4 |
| Kvantitet | 10 x 10 ml |