Läs mer
Corning™ U-formade cellkulturflaskor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15360591 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
275 mL
Förslutningstyp:
Fenol
Plugg tätning
Ventilerad
Ytbeläggning:
Hold (Håll)
TC-behandlad
Vävnadskultur behandlad
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15360591
Brand: Corning™ 430720U
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att förbättra användbarheten och samtidigt behålla samma miljö för celltillväxt som tidigare design. Corning™ U-formade cellkulturflaskor har en ergonomisk form som minskar antalet hörn, förbättrar cellskrapningen och tillåter användning av en större pipett.
  • Cap Style: Tillgänglig med ventilerad, fenolisk eller pluggförseglingslock
  • 75 cm2 celltillväxtarea
  • Färre hörn för enklare skrapning
  • Lättare grepp med bättre åtkomst till kepsen
  • Vävnadskulturbehandlad yta
  • Ickepyrogena
  • Harts möter USP Klass VI specifikationer
  • Steril till SAL 10-6
  • 100% läckagetestad
  • BSE/TSE-kompatibel
  • Kantad hals
  • Ingjutna graderingar för uppskattning av volymetrisk mätning
  • Valfri pipettavlägsnande av vätska via pipettavskiljaren
  • Tillgång för upp till 50 ml pipetter
  • Stabil staplingsdesign
  • USP Klass VI polystyren
  • Tillverkad i enlighet med cGMP-standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 9,2 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 275 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) Cellkultur
Inkluderar Partinummer för enkel spårbarhet
Hals stil Kantad
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Form U-formad
Ytbeläggning TC-behandlad
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Bottenform U-form
Förslutningstyp Plugg tätning
Kulturområde 75 cm 2
Visa mer Visa mindre
Produkterna är endast avsedda för forskning. Ej avsedd för användning i diagnostiska eller terapeutiska procedurer.