Läs mer
Corning™ TC-behandlade kulturrätter
Handla allt Corning Produkter
Kulturområde:
148 cm 2
21 cm 2
500 cm 2
55 cm 2
9 cm 2
Form:
Fyrkantig
Rund
Med rutnät:
Med rutnät
Utan rutnät
Antal per förpackning:
10/Förpackning
20/förp.
4/förp.
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 16
Paket med 480
Paket med 500
Paket med 60
Beskrivning
- Corning™ CellBIND™ Surface är en ny cellodlingsbehandling som ökar ytvätbarheten för jämnare och konsekvent cellvidhäftning
- Ytskålar med ultralågt fäste har ett kovalent bundet hydrogelskikt som minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption och cellulär aktivering
- 10 fat/påse finns för 100 mm fat (kat. nr. 430293)
- 245 mm fyrkantiga skålar ger 500 cm2 växtyta
- Att stapla pärlor underlättar hanteringen
- Ventiler ger konsekvent gasutbyte
- Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
- Sterila
- Ickepyrogena
Skålstil (mm) = faktiska odlingsytadiametrar: 35 mm skål = 34,4 mm; 60 mm skål = 52,1 mm; 100 mm skål = 83,8 mm; 150 mm skål = 139,1 mm.
Katt. inga. 431110, Fyrkantiga fat med invändiga bottenmått på 224 x 224 mm.
Beställningsinfo
Förpackningens kvantiteter skiljer sig åt. Se beställningstabellen för detaljer.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 16,5 ml (tja) |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 55 cm 2 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Med rutnät | Utan rutnät |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |