Läs mer
Corning™ Thermowell™ 96-brunnars polykarbonat PCR mikroplattor
Handla allt Corning Produkter
Produkttyp:
PCR-mikroplatta, modell M
PCR-mikroplatta, modell P
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Låg proteinbindande yta förhindrar förlust av prov
- För oljefri drift, använd tätningstejp av polyeten eller aluminium tillsammans med termocykler med uppvärmt lock; rymmer även återanvändbar tätningsmatta av silikon
- Tål temperaturer upp till °135 C utan skevhet
- Olika brunnsformer passar populära termocyklare
- Yta på DNA-BIND™ plattan tillåter kovalent fästning av ssDNA vid 5« och 3« avsluta
- Icke steril
Certifikat
Polypropenplattor är certifierade DNase- och RNase-fria.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Bindningstyp | Medium bindning |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | PCR-mikroplatta, modell M |
| För användning med (utrustning) | MJ Research PTC-100-96V, PTC-200 DNA EngineTM, Biometra Uno - ThermoblockerTM,Coy Corporation Temp Cycler II, Corbett Forskning FTS-960, Hybaid OmniGene med mikroblock, Quatro BioSystems TC-40 |
| Material | Polykarbonat |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |