Läs mer
Corning™ Thermowell™ 96-brunnars polykarbonat PCR mikroplattor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-154037 Handla allt Corning Produkter
Produkttyp:
PCR-mikroplatta, modell M
PCR-mikroplatta, modell P
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 10777231
Brand: Corning™ 6509
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av ultratunn polykarbonat för snabb, konsekvent värmeöverföring. Corning™ Thermowell™ 96-brunnars polykarbonat PCR mikroplattor är idealiska för DNA-amplifieringsmetoden polyerase chain reaction (PCR).
  • Låg proteinbindande yta förhindrar förlust av prov
  • För oljefri drift, använd tätningstejp av polyeten eller aluminium tillsammans med termocykler med uppvärmt lock; rymmer även återanvändbar tätningsmatta av silikon
  • Tål temperaturer upp till °135 C utan skevhet
  • Olika brunnsformer passar populära termocyklare
  • Yta på DNA-BIND™ plattan tillåter kovalent fästning av ssDNA vid 5« och 3« avsluta
  • Icke steril
Certifikat
Polypropenplattor är certifierade DNase- och RNase-fria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Färg Klart
Produkttyp PCR-mikroplatta, modell P
För användning med (utrustning) Applied Biosystems GeneAmp™ PCR System 9600b, Barnstead Thermolyne Amplitron II™ , Techne™ Cyclogene och Gene E med 96 x 0,2 ml block
Material Polykarbonat
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund
För användning med (applikation) PCR
nr per ärende 25/Cs.
Antal per förpackning 1/Pk.
Kvantitet 25/Cs.
Tja Färg Klart