Läs mer
Corning™ Thermowell™ GULD polypropen PCR-rör
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Diverse
Klart
Förslutningstyp:
Kupolformad mössa
Platt mössa
Volym (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
Individuella PCR-rör är gjorda av tunnväggig polypropen och designade för exakt passning i värmeblock för att optimera värmeöverföringen. Rören är RNas-/DNas-fria, är autoklaverbara vid 121 °C och tål centrifugering till 10 000 x g.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Stängningsfärg | Klart |
| Färg | Klart |
| Volym (metrisk) | 0,5 ml |
| Kvantitet | 500/Pk. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Värmeblock för att optimera värmeöverföringen |
| Form | Plan |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |