Learn More
Corning™ Två- och treliters Erlenmeyer-kolvar av polykarbonat
Shop All Corning Products
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
2000 mL
3000 mL
Bottenform:
Icke förbryllad
Snopen
Unit Size:
Paket med 4
Paket med 6
Description
- Fernbachs design ökar ytan för gasutbyte
- Tillverkad av optiskt klar polykarbonat
- Idealisk för shakerkulturapplikationer
- Förbryllade bottnar förbättrar blandningen och ökar gasutbytet
- Ventilationslock medföljer i alla fall av produkt för applikationer som kräver sterilt gasutbyte
- Steriliserad av gammastrålning och icke-pyrogen
- RNas- och DNas-fri
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 67,6 oz. |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Beskrivning | Toppstil: Gängad |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polykarbonat |
| För användning med (applikation) | För shakerkulturapplikationer |
| Examen | 100 mL |
| Hals stil | Bred mun |
| nr per ärende | 6/Cs. |
| Show More |
Friskrivningsklausul: Denna produkt är inte avsedd att mildra närvaron av mikroorganismer på ytor eller i miljön, där sådana organismer kan vara skadliga för människor eller miljön.