Läs mer
Falcon™ Ventilerade skruvlock för flaskor, sterila
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-176087 Handla allt Corning Produkter
För användning med (utrustning):
Falcon™ 175 cm2 kolvar
Falcon™ 25 cm2 kolvar
Falcon™ 75 cm2 kolvar
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10256821
Brand: Falcon™ 354637
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning med Falcon 25-, 75- och 175 cm 2 kolvar
  • Säkerställ konsekvent gasutbyte och minimera kontaminering
  • Polyetenlock med en integrerad, hydrofob 0,2μ m mikroporös membranfilterventil tillåter konsekvent gasutbyte när locken är i stängt läge.
  • Gaser som krävs eller celltillväxt och metabolism passerar fritt genom ventilen medan mikroorganismer inte kan. Falcon ventilerade lock väter inte ut.
  • Ventilerade lock minimerar kontaminering i samband med öppen standardinkubation. De ventilerade locken förhindrar att media som kan fastna i ett delvis öppnat lock blockerar gasutbytet. Locken kommer inte att falla av i inkubatorn på grund av vibrationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Färg Blått
För användning med (utrustning) Falcon™ 25 cm2 kolvar
Inkluderar 0,2 μm Membranventil
Produkttyp Keps, ventilerad
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Skruvlock