Läs mer
Nickel Electro™ NMR-spatel i rostfritt stål
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Längd (metrisk):
250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stål, rostfritt
- Omagnetisk
- Ljus finish
- Rekommenderas för små pulverprover för införande i 5 mm OD NMR-rör.
- Spateln är 250 mm lång så att du kan nå botten av röret för att enkelt ta bort prover.
- Den rundade änden av spateln med böjd spets kan användas som en skopa medan den platta änden kan användas för att bryta fast prover.
- Båda ändarna är 3,5 mm breda
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Beläggning | PTFE |
| Produkttyp | Spatel |
| Temperatur (metrisk) Max | 260 °C |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 250 mm |