Läs mer
Corning™ 8-brunnars polypropen PCR-rörremsor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-196210 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Diverse
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. 10584211
Brand: Corning™ 6547
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av tunnväggig polypropen och designad för exakt passform i värmeblock för att optimera värmeöverföringen. Corning™ 8-brunnars PCR-rörremsor är färgkodade för enkel providentifiering.
Rörremsor består av åtta 0,2 ml tunnväggiga polypropenrör som är sammankopplade. Dubbla kopplingar mellan intilliggande rör eliminerar oavsiktligt brott under provhantering. Rörremsor är designade för exakt passform i termocykler för att optimera värmeöverföringen. Thermowell GULD capstrips säljs separat från Thermowell GULD rörlister. Original Thermowell tubremsor och kapsylremsor är förpackade tillsammans. Rörremsor är RNase-/DNas-fria och är autoklaverbara vid 121 °C.
Katt. nr 6547 har 60 st av varje färg per påse; 1 påse av varje färg per fodral.
Katt. Nr 3742 är designad för realtids-PCR. Lämplig att använda med Thermowell GULD 0,2 mL 1 x 8 PCR-rörremsor och 96-brunnars mikroplattor.
Beställningsinfo
Capstrips förpackas tillsammans med tubremsor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RNase, DNas-fri
Färg Diverse
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 60/Pk.
Stängningsmaterial Polypropen
För användning med (utrustning) Värmeblock för att optimera värmeöverföringen
Form Konisk
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 8-Strip PCR-rör