Läs mer
Corning™ 96-brunnars solid svart eller vit polystyren mikroplattor
Produktkod. 15504056 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15504056
Brand: Corning™ 3789A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren av medicinsk kvalitet för styrka. Corning™ 96-Wells svarta eller vita polystyrenmikroplattor används för fluorescerande och självlysande analyser. Parti testad för opacitet och låg fluorescerande/luminescerande bakgrund.
  • Minimal överhörning från brunn till brunn
  • Vita mikroplattor förstärker luminescerande signaler och har låg bakgrundsluminescens
  • Svarta mirkoplåtar har låg bakgrundsfluorescens och minimerar ljusspridning
  • Rekommenderade arbetsvolymer på 75 till 200 μL
  • Tillgänglig obehandlad för lösningsbaserade analyser, med hög bindning för immunanalystillämpningar eller vävnadsodlingsbehandlad för celltillväxt
  • Polystyren av medicinsk kvalitet
  • Brunnsvolym: 320 μL till 360 μL
  • Arbetsvolym: 75 μL till 200 μL
  • Välj mellan plan, rund eller V-formad botten
  • Behandlade ytalternativ är inte belagda, kräver ingen speciell hantering och är stabila vid rumstemperatur
  • Sterila mikroplattor är steriliserade med gammastrålning och certifierat icke-pyrogena
  • Idealisk för serieutspädningar, hemagglutinations- eller utfällningsanalyser och allmänna lagringstillämpningar
  • Plattdimensioner uppfyller föreslagna industristandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Medium bindning
Färg Vitt
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund botten (U-brunn)
För användning med (applikation) Hydrofob till sin natur och binder biomolekyler genom passiva interaktioner. Lämplig för immobilisering av stora molekyler, såsom antikroppar, som har stora hydrofoba regioner.
Kvantitet 100/Cs.