Läs mer
Corning™ 96-brunn, hög bindning, platt botten, halvyta mikroplatta
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10052511 Handla allt Corning Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10052511
Brand: Corning™ 3690
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färg: Klar; Sterilitet: Icke-steril; Lock: Utan lock
  • Cellkulturmikroplattor är sterila och icke-pyrogena.
  • Lock tillgängliga där så anges
Katt. nr. 3798 och 3898 bearbetade för att förbättra hydrofilicitet för hemagglutination och liknande analyser.
Katt. Nr 3585 och 3595 har speciella lock med låg avdunstning.
Katt. nr 3841 är aseptiskt tillverkad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alfanumerisk
Formatera Half-Area
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Bindningstyp Hög Bind
Färg Klart
För användning med (utrustning) Tallrikläsare
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 25 till 125μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Hög bindning
Well Shape Platt botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Idealisk för immunanalyser
nr per ärende 100/Cs.
Antal per förpackning 25/Pk.
Kvantitet 100/Cs.