Läs mer
Corning™ 96-brunnar, obehandlad, platt botten, halvyta mikroplatta
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alfanumerisk |
| Formatera | Half-Area |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | Tallrikläsare |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 25 till 125μ L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |