Läs mer
Corning™ Costar™ 24-brunnars klara TC-behandlade plattor med flera brunnar, individuellt förpackade, sterila
Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
1,6 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Individuella alfanumeriska koder för identifiering av brunnar, plana bottnar
- Behandlad för optimal cellvidhäftning (förutom där det anges)
- Corning™ CellBIND™ surface är en ny cellodlingsbehandling som ökar ytvätbarheten för jämnare och konsekvent cellvidhäftning.
- Ytplattor med ultralågt fäste har ett kovalent bundet hydrogelskikt som minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption och cellulär aktivering.
- Corning Osteo Assay surface är en oorganisk kristallin beläggning, som skapar en yta som efterliknar in vivo benliknande, för in vitro -bencellodling och -analyser.
- Sterila
- Ickepyrogena
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 4 x 6 |
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 0,57 ml (brunn) |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 1,9 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Visa mer |