Läs mer
Corning™ Costar™ Plattor för cellkultur med platt botten
Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk):
1,6 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Designad för ett brett spektrum av applikationer, inklusive allmänna celltillväxtexperiment, kloningsstudier, virusisolering och känslighetstestning och in vitro-testning
- Plattbottnar har enhetlig tjocklek som möjliggör förvrängningsfri observation och mikroskopisk undersökning
- Alfanumeriska koordinater placerade på samma fokalplan som celltillväxt för bekväm referens till brunnsposition
- Gripkanter gör hanteringen enklare
- Alla tallrikar har icke vändbara lock med kondensringar för att minimera avdunstning och risk för kontaminering
- Tillverkad av optiskt klar polystyren av medicinsk kvalitet
- Steriliserad med gammabestrålning
- Certifierad icke-pyrogen
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 4 x 6 |
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 0,57 ml (brunn) |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 1.9 sq. cm |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Visa mer |