Läs mer
Corning™ Costar™ Rensa flera brunnsplattor
Handla allt Corning Produkter
Click to view available options
Kulturområde:
1,9 cm 2
3,8 cm 2
9,5 cm 2
Volym (metrisk) Tja:
3,4 ml
6,9 ml
16,8 ml
Unit Size:
Paket med 100
Description
- Individuella alfanumeriska koder för identifiering av brunnar, plana bottnar
- Behandlad för optimal cellvidhäftning (förutom där det anges)
- Corning™ CellBIND™ surface är en ny cellodlingsbehandling som ökar ytvätbarheten för jämnare och konsekvent cellvidhäftning.
- Ytplattor med ultralågt fäste har ett kovalent bundet hydrogelskikt som minimerar cellvidhäftning, proteinabsorption och cellulär aktivering.
- Corning Osteo Assay surface är en oorganisk kristallin beläggning, som skapar en yta som efterliknar in vivo benliknande, för in vitro -bencellodling och -analyser.
- Sterila
- Ickepyrogena
Specifications
Specifications
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Kulturområde | 1,9 cm 2 |
| Array | 6 x 4 |
| Bindningstyp | Medium bindning |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Volym (metrisk) Tja | 3,4 ml |
| Antal Wells | 24 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0,38 till 0,57 ml |
| Show More |