Läs mer
Corning™ 96-brunnars klusterrörssystem
Produktkod. 10085431 Handla allt Corning Produkter
Produkttyp:
8-Strips Microplate Cluster Tube
Mikroplatta Cluster Tube
Formatera:
Provrör
Remsa
Kvantitet:
12 Strips/Rack, 120 Strips/Cs.
12/Rack
96/Rack
Bulk, 120/påse
Slumpmässig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 960
Produktkod. 10085431
Brand: Corning™ 4408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tillverkad av polypropen för styrka och hållbarhet. Corning™ Cluster Tube System är idealiskt för att skörda celler, cellupptag och receptorbindningsanalyser och radioimmunoanalyser.
  • Består av 96 polypropenrör i standardformat för mikroplattor.
  • Har 1,2 ml tuber som finns tillgängliga individuellt eller i remsor om åtta tuber.
  • Polyetenrörslock finns i remsor med 8 kapslar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formatera Remsa
Kvantitet Bulk, 120/påse
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Produkttyp 8-Strips Microplate Cluster Tube
Sterilitet Icke-steril
Antal per förpackning 120/Pk.
nr per ärende 120/Cs.
Färg Genomskinligt
Volym (metrisk) 1 mL
För användning med (utrustning) Standard 96-brunnars mikroplatta för att skörda celler, cellupptag och receptorbindningsanalyser och radioimmunoanalyser, användbar med enkel- och flerkanalspipetter och i robotarbetsstationer och centrifuger
Volym (engelska) 0,033 oz.
Räkna väl 96
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.