Läs mer
Corning™ Costar™ Engångssugpipetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 11895830 Handla allt Corning Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
Förpackningstyp:
Individuell genomskinlig plastfolie
Individuellt papper/plastomslag
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 11895830
Brand: Corning™ 9016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren för styrka, klarhet och hållbarhet. Corning™ Costar™ Engångssugpipetter är idealiska för att aseptiskt aspirera vätskor med hjälp av vakuumsug.
  • Polystyrenkonstruktion i ett stycke
  • Steril och certifierad icke-pyrogen
  • Inga examen; urkopplad
  • Spetsform: rund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Aspirerande
Material Polystyren
Längd (engelska) 10,9 tum
Tipsstil Rund
Förpackningstyp Individuellt papper/plastomslag
Volym (engelska) 0,067 oz.
Volym (metrisk) 2 mL
Längd (metrisk) 27.7 cm
Disponibel Engångsbruk