Läs mer
Corning™ Costar™ Snap Cap mikrocentrifugrör
Handla allt Corning Produkter
Färg:
Diverse
Naturlig
Kapacitet (metrisk):
0,65 ml
1,7 ml
2 ml
Förpackning:
1000/förpackning
500/förpackning
5000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Paket med 5000
Beskrivning
- Levereras osterilt och är autoklaverbara.
- Externa graderingar och frostad skrivfläck för enkel providentifiering.
- Positiv tätningsdesign möjliggör upprepad öppning och stängning.
- Platt lockyta för bekväm märkning.
- Tål en maximal RCF på 17 000 x g.
- RNase-/DNas-fri.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Snap Cap |
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNas-fri |
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,7 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Förpackning | 5000/förpackning |
| Visa mer |