Läs mer
Corning™ Costar™ Netwell™ Bärarsats, icke-steril
Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bärarsats |
| För användning med (applikation) | Tillåter samtidig behandling av upp till 6 prover per bärare |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Antal per förpackning | 8/Pk. |
| nr per ärende | 8/Cs. |