Läs mer
Corning™ Costar™ Netwell™ Bärarsats, icke-steril
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-176976 Handla allt Corning Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. 10631272
Brand: Corning™ 3520
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillåter samtidig bearbetning
  • Dessa specialdesignade Netwell bärare och handtag tillåter samtidig bearbetning av upp till 12 Netwell insatser per bärare
  • Varje bärarsats innehåller åtta bärare och åtta handtag
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Bärarsats
    För användning med (applikation) Tillåter samtidig behandling av upp till (12) prover per bärare
    Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
    Antal per förpackning 8/Pk.
    nr per ärende 8/Cs.