Läs mer
Corning™ Costar™ Netwell™ Reagensbrickor, icke-sterila
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10621272 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. 10621272
Brand: Corning™ 3517
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specialdesignad Netwell™ bärare med handtag tillåter samtidig bearbetning av upp till 12 prover per bärare
  • Specialdesignad Netwell bärare och handtag möjliggör samtidig bearbetning av upp till 12 prover per bärare
  • Polystyrenreagensbrickor finns i vitt för kolorimetrisk reaktionskontrast, eller svart för bättre synlighet av vävnadssnitt
  • Varje bärarsats innehåller åtta bärare och åtta handtag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Bricka
Antal per förpackning 25/Pk.
nr per ärende 200/Cs.
Färg Svart