Läs mer
Corning™ Transwell™ Platta med flera brunnar med permeabla polyestermembraninsatser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10482181 Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
8μ m
Beskrivning:
12 insatser i en 12-brunnars platta
12 insatser i en 24-brunnars platta
6 insatser i en 6-brunnsplatta
Kulturområde:
0,33 cm 2
1,12 cm 2
4,67 cm 2
Diameter (metrisk) Yttre:
6,5 mm
12 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 10482181
Brand: Corning™ 3470
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Med ett mikroskopiskt transparent polyestermembran som är TC-behandlat för optimal cellfästning och tillväxt. Corning™ Transwell™ Multiwell Platta med polyestermembraninsatser ger bättre synlighet under faskontrastmikroskopi och tillåter bedömning av cellviabilitet och monolagerbildning.
  • Idealisk för transportstudier, kemotaxi, samodling och mikrobiella patogenesstudier
  • Tunt membran och rak porstruktur ger konsekvent transport och cellmigration
  • Självcentrerande insats förhindrar att media sugs upp mellan insatsen och den yttre brunnen
  • Tallrik: Virgin Polystyrene
  • Membran: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 12 insatser i en 24-brunnars platta
Kulturområde 0,33 cm 2
Material PET
Volym (metrisk) Tja 0.6 mL
Portäthet 4 x 10 6 porer/cm 2
Porstorlek 0,4 μm
Diameter (metrisk) Yttre 6,5 mm
Kvantitet Förpackade 12 insatser i en 24-brunnars platta, 4 plattor per fodral
nr per ärende 48 insatser, 4 tallrikar/väska
Ytbeläggning TC-behandlad
Färg Klart
Ytbehandling TC-behandlad
Sterilitet Sterila
Antal Wells 24