Läs mer
Corning™ Transwell™ Platta med flera brunnar med permeabla polyestermembraninsatser
Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
8μ m
Beskrivning:
12 insatser i en 12-brunnars platta
12 insatser i en 24-brunnars platta
6 insatser i en 6-brunnsplatta
Kulturområde:
0,33 cm 2
1,12 cm 2
4,67 cm 2
Diameter (metrisk) Yttre:
6,5 mm
12 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
- Idealisk för transportstudier, kemotaxi, samodling och mikrobiella patogenesstudier
- Tunt membran och rak porstruktur ger konsekvent transport och cellmigration
- Självcentrerande insats förhindrar att media sugs upp mellan insatsen och den yttre brunnen
- Tallrik: Virgin Polystyrene
- Membran: PET
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 12 insatser i en 12-brunnars platta |
| Kulturområde | 1,12 cm 2 |
| Material | PET |
| Volym (metrisk) Tja | 1.5 mL |
| Portäthet | 4 x 10 6 porer/cm 2 |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Kvantitet | Förpackade 12 insatser i en 12-brunnars platta, 4 plattor/fodral |
| nr per ärende | 48 insatser, 4 tallrikar/väska |
| Ytbeläggning | TC-behandlad |
| Visa mer |