Läs mer
Corning™ Transwell™ Platta med flera brunnar med permeabla polyestermembraninsatser
Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
8μ m
Beskrivning:
12 insatser i en 12-brunnars platta
12 insatser i en 24-brunnars platta
6 insatser i en 6-brunnsplatta
Kulturområde:
0,33 cm 2
1,12 cm 2
4,67 cm 2
Diameter (metrisk) Yttre:
6,5 mm
6.5 mm
12 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
- Idealisk för transportstudier, kemotaxi, samodling och mikrobiella patogenesstudier
- Tunt membran och rak porstruktur ger konsekvent transport och cellmigration
- Självcentrerande insats förhindrar att media sugs upp mellan insatsen och den yttre brunnen
- Tallrik: Virgin Polystyrene
- Membran: PET
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | 6 insatser i en 6-brunnsplatta |
| Kulturområde | 4,67 cm 2 |
| Material | PET |
| Volym (metrisk) Tja | 2.6 mL |
| Portäthet | 4 x 10 6 porer/cm 2 |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 24 mm |
| Kvantitet | Förpackade 6 insatser i en 6-brunnars platta, 4 plattor per fodral |
| Antal per förpackning | 6 |
| nr per ärende | 24 insatser, 4 tallrikar/väska |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido