Läs mer
Corning™ Costar™ Transwell™-COL Collagen-Coated PTFE Membrane Insert
Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
För användning med (utrustning):
12-brunnsplatta
24-brunnsplatta
6 Brunnsplatta
6-brunnsplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
Permeabla stöd, även kända som cellkulturinlägg, är ett viktigt verktyg för studiet av både förankringsberoende och oberoende cellinjer.
Du kan använda cellkulturinlägg för att:
- Producera en cellodlingsmiljö som nära liknar ett in vivo -tillstånd
- Tillåt polariserade celler att utföra metaboliska aktiviteter på ett mer naturligt sätt eftersom cellerna äter både apikalt och basolateralt
- Samodla celler med eller utan cell-till-cell-kontakt
- Designa en mängd olika experiment med olika porstorlekar, membrantyper och beläggningar Transparent, kollagenbelagt PTFE-membran
- Främjar cellvidhäftning och spridning
- Ekvimolär blandning av kollagen typ I och III
- Individuellt förpackade
- Flera brunnsplattor ingår i varje fall
- Sterila
Beställningsinfo
Individuellt förpackade och levereras i förpackning med vävnadsodlingsplattor med lock; steril.
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 4,7 cm 2 |
| Material | PTFE |
| Volym (metrisk) Tja | 2.6 mL |
| Porstorlek | 0,4 μm |
| Typ | Membraninsats |
| För användning med (utrustning) | 6 Brunnsplatta |
| Diameterfilter (metriskt). | 24 mm |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Ytbeläggning | Kollagen |
| Visa mer |