Läs mer
Corning™ Transwell™ Platta med flera brunnar med permeabla polykarbonatinsatser
Handla allt Corning Produkter
Porstorlek:
0,4 μm
3 μm
5 μm
8μ m
Antal Wells:
6
12
24
Diameter (metrisk) Yttre:
6.5 mm
12 mm
24,5 mm
24.5 mm
Kulturområde:
0,33 cm 2
1,12 cm 2
4,7 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
Permeabla stöd, även kända som cellkulturinlägg, är ett viktigt verktyg för studiet av både förankringsberoende och oberoende cellinjer.
Du kan använda cellkulturinlägg för att:
- Producera en cellodlingsmiljö som nära liknar ett in vivo -tillstånd
- Tillåt polariserade celler att utföra metaboliska aktiviteter på ett mer naturligt sätt eftersom cellerna äter både apikalt och basolateralt
- Samodla celler med eller utan cell-till-cell-kontakt
- Designa en mängd olika experiment med olika porstorlekar, membrantyper och beläggningar 10μ m tjockt genomskinligt membran
- Porstorlekar från 0,4μ m till 8μ m diametrar
- Behandlas för optimal cellfäste
- Levereras i flera brunnsplattor
- Membran måste färgas för cellsynlighet
- Sterila
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 12 insatser/12 brunnars platta |
| Kulturområde | 0,33 cm 2 |
| Material | Polykarbonat |
| Volym (metrisk) Tja | 0.6 mL |
| Porstorlek | 3 μm |
| Typ | Förladdat mikroporöst inlägg i vävnadskulturplatta |
| För användning med (applikation) | Epitel- och endotelcellkultur; studier av transport, migration/invasion, samodling och mikrobiell patogenes |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.5 mm |
| Antal per förpackning | 4 tallrikar; 12 insatser/plåt |
| Ytbeläggning | TC-behandlad |
| Visa mer |