Läs mer
Sartorius™ Bomullslinters FN 100 kromatografipapper
Produktkod. p-8003692 Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
200 mm
460 mm
580 mm
Bredd (metrisk):
200 mm
570 mm
600 mm
Beskrivning:
100 ark
50 ark
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10505141
Brand: Sartorius™ FT2527200200N
Bara null kvar
Specifikationer
Beskrivning 100 ark
Formatera Ark
Kvalitet FN 100
Material Bomullslinters
Bredd (engelska) 200 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Teknik Kromatografi