Läs mer
Sartorius™ Cotton Linters FN 7A Chromatography Paper
Handla allt Sartorius Produkter
Längd (metrisk):
60 mm
580 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Sheet |
| Kvalitet | FN 7 A |
| Material | Cotton Linters |
| Bredd (metrisk) | 600 mm |
| Längd (metrisk) | 580 mm |
| Teknik | Chromatography |