Läs mer
Invitrogen™ Countess™ 3 FL Automated Cell Counter
Beskrivning
Countess 3 FL Automated Cell Counter är en bänkmonterad ljusfälts- och fluorescenscellräknare med avancerad optik, automatiserad fokus och belysning samt programvara för bildanalys som drivs av en neural nätverksbaserad maskininlärningsalgoritm för snabb automatiserad cellräkning av primära och immortaliserade cellinjer. Countess 3 FL-räknaren tillåter ljusfälts- eller fluorescenscellräkning med tre-kanals-flexibilitet (ljusfält och två valfria fluorescenskanaler), vilket gör det möjligt för forskare att räkna celler och isolerade kärnor, övervaka fluorescens, undersöka apoptos och mäta cellviabilitet.
Funktionerna hos Countess 3 FL Automated Cell Counter inkluderar:
- Noggrann—mycket exakt maskininlärningsalgoritm tillämpad på automatiserad cellräkning, vilket eliminerar subjektiviteten hos manuell cellräkning och variation från användare till användare
- Flexibel—klarar av upp till två EVOS-ljuskuber, kan väljas av användaren från femton fluorescerande kanaler; kompatibel med både engångs- och återanvändbara cellräkningskammare
- Snabb—räknar levande och döda celler, mäter livsduglighet, rapporterar genomsnittlig cellstorlek, beräknar procent cellaggregat och sparar data med en enda knapptryckning, på cirka 20 sekunder
- Bekväm—kräver ingen rengöring, rutinunderhåll eller kalibrering; högupplöst kapacitiv pekskärm och enkelt användargränssnitt som ger snabb start och kräver minimal träning
- Mångsidig—utför automatiserad räkning av enstaka celler och isolerade kärnor för RNA-sekvensering och genuttryckstillämpningar i encellsanalysarbetsflöden
Countess 3 FL Automated Cell Counter fungerar i två enkla steg:
- Blanda 10 μl av provet med 10 μl trypanblått eller annat önskat reagens, inklusive ReadyCount-färgning, och pipettera till en engångs- eller återanvändbart Countess-kammarglas.
- Sätt in objektglaset i instrumentet. Lägena Snabbinsamling och Autospara möjliggör automatisk cellräkning med en enda knapptryckning. Fokus, belysning och filsparning utförs automatiskt.
Få exakt cellräkning
Countess 3 FL Automated Cell Counter använder trypanblå färgning kombinerat med autofokus och belysning som drivs av en maskinlärande algoritm för bildanalys för att få exakta cell- och livsduglighetsräkningar. Mätområdet sträcker sig från 1 x 104 till 1 x 107 celler/ml (det optimala intervallet är 1 x 105 till 4 x 106 celler/ml), vilket är bredare än det för en hemocytometer.
Enkel användning med fluorescerande mångsidig tillämpning
Med hjälp av ett intuitivt användargränssnitt ger automatiserad cellräkning med Countess 3 FL-räknaren dig de data du behöver för att förbereda ditt prov för nästa passage eller experiment och tillåter multiplex med en mängd olika fluorescerande färgämnen och proteiner exciterade och detekterade via EVOS ljuskuber. Med alternativ för både ljusfälts- och fluorescenscellräkning kan du utföra cellräkningar för rutincellodlingstillämpningar tillsammans med mer omfattande fluorescensanalys av celler som levande vs. döda, kärnförsedda vs icke-kärnförsedda och transfekterade vs. otransfekterade. Du behöver inte längre några komplexa, dyra instrument för att få tillförlitliga data.
Överför data och bilder till din PC eller molnlagring
Genom att använda USB-porten på Countess 3 FL Automated Cell Counter och valfri USB-enhet kan du spara dina cellräkningsresultat och bilder och överföra dem till din PC. För din bekvämlighet levereras en USB-enhet och WiFi-dongel med Countess 3 FL-instrumentet.
Förbättra nedströms encellsanalys
Säkerställ noggrann encellsanalys och RNA-sekvenseringsresultat genom att minimera cellaggregat och erhålla exakt antal livskraftiga celler. För optimal encellsdatautmatning, använd procent av cellaggregat på Countess 3 FL för att bekräfta <5 % aggregat i startprovet före encellsanalys. Färgning med fluorescerande färgämnen som ReadyCount-färgerna och användning av det Countess 3 FL-baserade räkneläget ger mer exakta räkningar och viabilitetsmätningar för prover med skräp eller ofokuserade celler i ljusfält. Countess 3 FL och ReadyCount-färgerna rekommenderas också för räkning av isolerade kärnor i scATAC-Seq-studier. Se tillämpningsanvisningen för räkning av enstaka celler och kärnor för mer information.
Countess 3 FL Automated Cell Counter kan köpas som instrumentet (kat.nr AMQAF2000) eller en mängd olika paket med ytterligare tillbehör, utökade garantier eller programvara, såsom Countess 3 FL startpaket (kat. nr. A49866) ), som inkluderar:
- Countess FL Automated Cell Counter
- EVOS GFP- and RFP-ljuskuber
- Återanvändbart objektglas
- 500 engångsglas med trypanblått
Utökad garanti på instrument och startpaket
Countess 3 FL Automated Cell Counter levereras med en standard 1-års garanti som täcker alla kostnader för frakt, delar och arbete för reparationer. Serviceplaner kan kombineras med nya instrumentköp i ett utökat garantipaket som förlänger standardgarantin med 2 år till totalt 3. Ytterligare års täckning kan också köpas för att förlänga standardgarantin på 1 år eller den utökade på 3 år. Countess 3 FL-instrument- och startpaketen erbjuds med två olika typer av medföljande utökade garantipaket:
- 3 års förlängd garanti Rapid Exchange (REX) (1 års standardgaranti + 2 år Rapid Exchange, 3 års total bytesrätt)
- Ersättning skickas ut inom 1 arbetsdag för labb med kritiska tidslinjer
- Endast tillgängligt med instrumentet (kat. nr. A49892) och Countess 3 FL-startpaket (kat. nr. A50299)
- 3 års AB Repair Center (ABRC) utökad garanti (1 års standardgaranti + 2 års utökat reparationsskydd)
- Instrument repareras och returneras inom ~3 veckor för reglerade laboratorier som som måste bibehålla enhetlig märkning av tillgångar (låneinstrument skickas inom 1 arbetsdag med uppgradering till ett ABRC Support Plus-kontrakt)
- Endast tillgängligt med instrumentet (kat. nr. A49893) och Countess 3 FL-startpaket (kat. nr. A50303)
Countess 3 FL med 21 CFR Part 11 Software Module (kat. nr. AMQAF2001)
Den medföljande Countess 3 21 CFR Part 11 Software Module är avsedd för användning med Countess 3 och Countess 3 FL automatiserade cellräknare och stöder överensstämmelse med 21 CFR Part 11 FDA-riktlinjer för säkerhet, revision och elektroniska signaturer (SAE) med hjälp av en SAE-administrationskonsol . Programvaran 21 CFR Part 11 kan också köpas separat (kat. nr. A51025).
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Startpaket för automatisk cellräknare |
| Produktlinje | Countess |
| Kamera | 5 MP |
| För användning med (applikation) | Cell Culture and Analysis Workflows |
| För användning med (utrustning) | EVOS Microscopes, Countess Chamber Slides, and Reusable Slide |
| Detektionsmetod | Brightfield, Fluorescence |
| Håller | 2 samples per slide |
| Förstoring | 2.5X |
| Optik | 3 Channels (Brightfield and 2 slots for EVOS™ LED light cubes) |
| Visa | LCD (1280 x 800 pixels) |
| Visa mer |