Läs mer
Invitrogen™ Countess™ Återanvändbar slide och hållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200076306
Typ:
Återanvändbar slide
Objektglashållare
Produktkod. 15311986
Brand: Invitrogen™ A25750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den återanvändbara grevinnan hjälper till att minska kostnaderna och generera mindre avfall vid räkning av celler på de automatiserade cellräknarna Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL. Den återanvändbara objektglashållaren Countess 3 och 3 FL krävs för användning (även kompatibel med Countess II FL).
Den återanvändbara grevinnan är ett grönare och kostnadseffektivt alternativ till automatiserad cellräkning med engångsobjektglas och är designad för användning med de automatiska cellräknarna Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL. Den återanvändbara objektglashållaren Countess 3 och 3 FL håller Countess Reusable Slide och ingår i Countess 3 och 3 FL automatiserade cellräknare (även kompatibel med Countess II FL).
Den återanvändbara grevinnan är ett grönt och kostnadseffektivt alternativ till engångsobjektglas för automatisk cellräkning. Den återanvändbara bilden gör det möjligt för forskare och cellodlingsanläggningar att minska kostnaderna och generera mindre avfall per år, vilket gör det överkomligt för laboratorier att automatisera sina cellantal. Det återanvändbara objektglaset rengörs och torkas mellan räkningarna, precis som med en hemocytometer.
Varje återanvändbar grevinna har två kammare för att räkna ett prov i duplikat eller två olika prover. Cellräkning sker på en central plats i räknekammaren. Den räknade volymen är 0,4μ L, samma sak som att räkna fyra 1 mm 2 rutor i en vanlig hemocytometer. Den återanvändbara grevinnan kan användas med de automatiserade cellräknarna Countess II FL, Countess 3 och Countess 3 FL.
Den återanvändbara objektglashållaren Countess 3 och 3 FL ingår med Countess 3 och 3 FL automatiserade cellräknare och är kompatibel med Countess II FL. En ersättning Countess 3 och 3 FL återanvändbar objektglashållare (kat. nr. A48208) finns att köpa separat. Speciella spännfjädrar håller provet säkert, vilket säkerställer ett repeterbart synfält (FOV) och konsekventa räkningar. Den återanvändbara objektglashållaren Countess 3 och 3 FL accepterar Countess Reusable Slide (kat. nr. A25750). Det är inte kompatibelt med grevinnan engångsobjektglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Återanvändbar slide
Produktlinje Countess
För användning med (applikation) Cellräkning
För användning med (utrustning) Countess II FL, Countess 3 och 3 FL automatiserade cellräknare
Innehåll och lagring Countess™ Återanvändbar dia, 1 st
Kvantitet 1 enhet
Frakt skick Omgivning