Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Cirkulära täckglasögon för mikroskopi
Produktkod. p-8003704
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Produktkod. 11321535
Brand: Karl Hecht™ 1001/0010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bevara och skydda prover på objektglas. Karl Hecht™ Assistent™ Cirkulära täckglas för mikroskopi är tillverkade av ett supertransparent borosilikatglas, vilket förhindrar praktiskt taget all färgförvrängning.
  • 0,13 - 0,16 mm tjocklek
  • Utmärkt planhet
  • Med CE-märkning
  • Optimal motståndskraft mot kemiska angrepp
  • Brytningsindex fint anpassat till mikroskop
  • Hög spektral transmission
  • Utmärkt inre glaskvalitet med mycket låga nivåer av inneslutningar, strior, bubblor, ränder, etc.
  • I kartonger med 100 stycken, 10 kartonger i kartong
Specifikationer
Produkttyp Täckglas
Form Cirkel
Material Glas
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Diameter (metrisk) 10 mm
Certifikat EEC
Kvantitet 100/Pk.