Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ DrumQuik PRO System Pro Adapter
Produktkod. p-7138739
Slangstorlek:
1/2 tum. NPTF x 1/2 tum OD
1/2 tum. NPTF x 1/2 tum. Slang Barb
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15417423
Brand: Cole-Parmer™ 3160831
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Design med slutna system säkerställer säkerheten för din anläggning, miljön och dina anställda i alla skeden av kemikaliehanteringen
  • Lätt att använda, ekonomisk lösning för kemikaliedispensering.
  • Hållbara material tål tuffa driftsförhållanden.
  • Idealisk för 5-liters dunkar, 55-liters fat och IBC.
  • DrumQuik PRO-systemet erbjuder en förenklad lösning för dina kemikaliedispenseringsbehov.
  • Upprätthåller ett slutet system som skyddar din anläggning, din driftsmiljö och dina anställda från de potentiella farorna med kemiskt dropp, spill och utsläppande ångor.
  • Enkla anslutningar, robust konstruktion och kemikaliebeständiga material hanterar en mängd olika applikationer, inklusive syror och kaustik, jordbruksvätskor, rengöringsmedel och steriliseringsmedel, färger och beläggningar och matoljor och sirap.
  • Baskomponenterna är en återanvändbar snabbkoppling och en engångsinsats för trumma; som båda är tillverkade av miljövänlig, livsmedelsgodkänd polyeten (PE).
  • Beställ ett bekvämt dispenseringsset som innehåller alla nödvändiga komponenter, eller skräddarsy ditt eget system med individuella komponenter.
  • Kopplingskropp och pluggar passar lika bra med alla truminsatser som anges.
Specifikationer
Beskrivning Kompression x NPT(F)
Material Polypropen
Slangstorlek 1/2 tum. NPTF x 1/2 tum OD
Flödeshastighet 10 GPM vid mindre än 2 psid (0,14 bar) tryckfall
Maximalt tryck 45 psi
Produkttyp Pro Adapter, 1/2 tum. NPTF x 1/2 tum OD