Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Kopplingsinsats med högt flöde
Slang Barb:
1/2 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Högflödeskopplingsinsats.
- USP Klass VI-kompatibla kopplingar kräver en monteringskropp och en insats (beställ separat).
- Beslagsmaterial är BSE/TSE-fria.
- Ventiler begränsar flödet när kopplingshalvorna är bortkopplade.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Quick-Disconnect x Barb |
| Material | Polysulfon |
| Slang Barb | 1/2 tum. |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller Gamma |
| Produkttyp | Högflödeskopplingsinsats, ventilförsedd, polysulfon, 1/2 tum hullingförsedd anslutning |