Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Sanitetskontakt, PE-hylsa, encykel
Diameter (engelska) Inre:
1/2 tum
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Engångsfodral för engångscykel.
- Spara tid och pengar på städning.
- Eliminerar döda ben där bakterier kan växa.
- Ansluts till de flesta biopåsanslutningar.
- Steam-through-anslutningar förvandlar din steam-in place-process (SIP) genom att göra anslutningarna renare, snabbare och enklare.
- Innovativ produktdesign möjliggör en enstegsprocess för sterilisering och mediaöverföring samtidigt som man eliminerar döda punkter, minskar antalet anslutningar och eliminerar behovet av en laminärt flödeshuv.
- Avslutningarna på kopplingarna är inställda på industristandarder för bioreaktorer och populära storlekar av flexibla rör, vilket påskyndar anpassningen till befintliga system och processer.
- Avrivbar hylsa skyddar kopplingen från aktivering innan fullständig sterilisering.
- Polysulfonkroppen och silikonmembranmaterialen uppfyller kraven för USP Klass VI och fysikalisk-kemiska tester.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Sanitet x Barb |
| Diameter (engelska) Inre | 1/2 tum |
| Material | Polysulfon |
| Slangstorlek | 3/4 tum |
| Slang Barb | 3/4 tum |
| Utloppsport | 3/4 tum |
| Steriliseringsmetod | Gamma eller steam-in-place (SIP) |
| Produkttyp | SIP 1/2 ID x 3/4 x 3/4 tum. Sanitetskontakt, PE-hylsa, encykel |