Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Sanitetskontakt, PE-hylsa, encykel
Produktkod. p-7138728
Diameter (engelska) Inre:
1/2 tum
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15437373
Brand: Cole-Parmer™ 3160410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för mediatillverkning, cellskörd, bioreaktormatning, pilotanläggningar, farmaceutisk produktion och alla tillämpningar med flexibel biopåse
  • Engångsfodral för engångscykel.
  • Spara tid och pengar på städning.
  • Eliminerar döda ben där bakterier kan växa.
  • Ansluts till de flesta biopåsanslutningar.
  • Steam-through-anslutningar förvandlar din steam-in place-process (SIP) genom att göra anslutningarna renare, snabbare och enklare.
  • Innovativ produktdesign möjliggör en enstegsprocess för sterilisering och mediaöverföring samtidigt som man eliminerar döda punkter, minskar antalet anslutningar och eliminerar behovet av en laminärt flödeshuv.
  • Avslutningarna på kopplingarna är inställda på industristandarder för bioreaktorer och populära storlekar av flexibla rör, vilket påskyndar anpassningen till befintliga system och processer.
  • Avrivbar hylsa skyddar kopplingen från aktivering innan fullständig sterilisering.
  • Polysulfonkroppen och silikonmembranmaterialen uppfyller kraven för USP Klass VI och fysikalisk-kemiska tester.
Specifikationer
Beskrivning Sanitet x Barb
Diameter (engelska) Inre 1/2 tum
Material Polysulfon
Slangstorlek 3/4 tum
Slang Barb 3/4 tum
Utloppsport 3/4 tum
Steriliseringsmetod Gamma eller steam-in-place (SIP)
Produkttyp SIP 1/2 ID x 3/4 x 3/4 tum. Sanitetskontakt, PE-hylsa, encykel