Läs mer
Skytec Crest Grip-handskar
Storlek:
7, Liten
8, Intermediär
9, Betydande
10, X-large
11, 2X-large
Beskrivning
- GeniumTM är ett miljövänligt foder med 1/3 av ingredienserna i vikt som är hållbart framställda och som kräver 30 % mindre energi för att produceras
- Skrinkeleffekt på ett nitrilskum som ger enastående grepp under alla förhållanden
- Stretch med återhämtning cirka 2-3 gånger större än nylon
- Överlägsen nötningsbeständighet upp till 18 000 cykler
- Ingen partikelavgivning
- Supermjuk liner
- Anatomiskt designad med fukttransporterande för att leverera bra komfort
- Sanitized™ antimikrobiell finish ger extra fräschör
- Lätt värmeskydd upp till 100 °C under en kort period
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifikat och efterlevnad | CE CAT II |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN388, EN420, EN 407 |
| Klorerad | Nej |
| Belagt område | Palm |
| Konstruktion | Sticka |
| Beläggningsmaterial | Nitrilskum |
| Färg | Rött, Svart |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Hand | Specifik |
| Visa mer |