Läs mer
Fisherbrand™ Crimphuvuden för programmerbar elektronisk högeffektspressstation
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Cap:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Crimping Head for Aluminum Caps
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 11mm Crimping Head |
| Diameter (metrisk) Cap | 11 mm |
| Material | Plastic, Steel |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Typ | Crimping Head |